Learn More
1-Benzhidrilacetano-3-carbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10222842
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10222842 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10222842 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM08760DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzhydrylazetane-3-carbonitrile
CAS 36476-86-5
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C17H16N2
Número MDL MFCD00158910
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-benzhydrylazetane-3-carbonitrile, 1-benzhydryl-3-cyanoazetidine, 1-benzhydryl-azetidine-3-carbonitrile, 1-diphenylmethyl azetidine-3-carbonitrile, 3-cyano-1-diphenylmethyl azetidine, 3-azetidinecarbonitrile, 1-diphenylmethyl, 1-1,1-diphenylmethyl azetidine-3-carbonitrile, 1-diphenylmethyl-3-cyanoazetidine, 1-diphenylmethyl-3-azetidinecarbonitrile, 1-benzhydryl-3-azetanecarbonitrile
Clave InChI IXMOEAHDRKNAAG-UHFFFAOYSA-N
SMILES N#CC1CN(C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 1-benzohidrilazetidina-3-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 248.33
PubChem CID 2779290
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.33