Learn More
1-Benzhidrilazetan-3-ol, Thermo Scientific™
Código de producto. 10602073
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10602073 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10069321 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10602073 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM08723DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 18621-17-5
Fórmula molecular C16H17NO
Peso molecular (g/mol) 239.32
Número MDL MFCD00205109
Clave InChI MMAJXKGUZYDTHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-benzhydrylazetan-3-ol, 1-diphenylmethyl-3-hydroxyazetidine, 1-diphenylmethyl azetidin-3-ol, 1-benzhydryl-3-azetidinol, 1-benzhydryl-3-hydroxyazetidine, 1-benzhydryl-azetidin-3-ol, n-benzhydrylazetidin-3-ol, 3-azetidinol, 1-diphenylmethyl, 1-diphenylmethyl-3-azetidinol
PubChem CID 330448
SMILES OC1CN(C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzhydrylazetan-3-ol
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 1-benzhidrilacetidin-3-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.32
Porcentaje de pureza 97%