Learn More
1-Bencidril-3-azetidinona, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15474358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
15474358 500 mg 500 miligramos
15464358 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15474358 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H57966.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 40320-60-3
Fórmula molecular C16H15NO
Peso molecular (g/mol) 237.302
Número MDL MFCD00964539
Clave InChI AVUDXLOVIBJFQA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-diphenylmethyl azetidin-3-one, 1-benzhydryl-azetidin-3-one, 1-1,1-diphenylmethyl azetidin-3-one, 1-diphenylmethyl-3-azetidinone, 1-benzhydryl-3-azetidinone, 3-azetidinone, 1-diphenylmethyl, pubchem10151, acmc-209jd2, n-benzhydrylazetidin-3-one
PubChem CID 3735558
Nombre IUPAC 1-bencidrilazetidin-3-ona
SMILES C1C(=O)CN1C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Benzhydryl-3-azetidinone
Densidad 1.182
Punto de ebullición 350°C to 355°C
Temperatura de inflamación 156°C (313°F)
Índice de refracción 1.626
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.3
Porcentaje de pureza 95%