Learn More
Clorhidrato de 1-benzohidril-3-azetidinol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11455530
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11455530 1 g 1 g
11465530 5 g 5 g
11475530 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11455530 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25819.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90604-02-7
Fórmula molecular C16H18ClNO
Peso molecular (g/mol) 275.78
Número MDL MFCD00209447
Clave InChI LCHTWRWPHBRTNO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-benzhydrylazetidin-3-ol hydrochloride, 1-diphenylmethyl-3-hydroxyazetidine hydrochloride, 1-diphenylmethyl azetidin-3-ol hydrochloride, 1-benzhydryl-3-azetidinol hydrochloride, 1-benzhydrylazetan-3-ol-hcl, 1-benzhydrylazetidin-3-ol hcl, 1-benzhydryl azetidin-3-ol hcl, 1-diphenylmethyl-3-azetidinol hydrochloride, 1-benzhydrylazetan-3-ol hydrochloride, n-benzhydrylazetidin-3-ol hydrochloride
PubChem CID 2801726
Nombre IUPAC 1-benzohidrilazetidin-3-ol; clorhidrato
SMILES Cl.OC1CN(C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Benzhydryl-3-azetidinol hydrochloride
Punto de fusión 172°C to 174°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.78
Porcentaje de pureza 95%