Learn More
1,8-Nonadieno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490388 1 g 1 g
15400398 5 g 5 g
15410398 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15490388 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53502.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 4900-30-5 | C9H16 | 124.227 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4900-30-5
Fórmula molecular C9H16
Peso molecular (g/mol) 124.227
Número MDL MFCD00008669
Clave InChI VJHGSLHHMIELQD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,8-nonadiene, acmc-209kep
PubChem CID 78612
Nombre IUPAC nona-1,8-dieno
SMILES C=CCCCCCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,8-Nonadiene
Densidad 0.74
Punto de ebullición 141°C to 142°C
Temperatura de inflamación 26°C (79°F)
Fórmula lineal CH2=CH(CH2)5CH=CH2
Índice de refracción 1.427
Cantidad 1 g
Número UN UN3295
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.23
Porcentaje de pureza 99%