Learn More
1,8-bis(dimetilamino)naftaleno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10610235 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10610235 10 g Frasco de vidrio 10 g
10596203 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10610235 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 169860100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20734-58-1 | C14H18N2 | 214.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20734-58-1
Fórmula molecular C14H18N2
Peso molecular (g/mol) 214.31
Número MDL MFCD00003920
Clave InChI GJFNRSDCSTVPCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,8-bis dimethylamino naphthalene, n1,n1,n8,n8-tetramethylnaphthalene-1,8-diamine, proton sponge, 1,8-bis dimethylamino naphtalene, n,n,n',n'-tetramethyl-1,8-naphthalenediamine, proton-sponge, 1,8-naphthalenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, unii-6s79d2p9h8, 1,8-bis-dimethylamino naphthalene, n,n,n',n'-tetramethylnaphthalene-1,8-diamine
PubChem CID 88675
Nombre IUPAC 1-N,1-N,8-N,8-N-tetrametilnaftaleno-1,8-diamina
SMILES CN(C)C1=CC=CC2=C1C(=CC=C2)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 8-Bis(dimethylamino)naphthalene
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 46°C to 50°C
Color Marrón rosáceo
Punto de ebullición 144°C to 145°C (5.0 hPa)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Fieser 03,22; 04,35; 06,50; 13,293
Índice Merck 15, 3432
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.31
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,8-Bis(dimethylamino)naphtalene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.