missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,8-Bis(dimetilamino)naftaleno, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7043339
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11319993 10 g 10 g
11329993 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11319993 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00313.09
Solicitar formato a granel o personalizado

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 20734-58-1 | C14H18N2 | 214.312 g/mol

1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene is used in the synthesis of C-substituted t-BuNH-8,9-R,R?-nido-7,8,9-C3B8H9 (R,R? = H,H; MeH; Me,Me; Ph,H and Ph,Ph) tricarbollide compounds. It was also used in the preparation of saturated fluoroalkyl(hydrido) complexes of Iridium.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El 1,8-bis(dimetilamino)naftaleno se utiliza en la síntesis de compuestos tricarbollidos t-BuNH-8,9-R,R′-nido-7,8,9-C3B8H9 (R,R′ = H,H; MeH; Me,Me; Ph,H and Ph,Ph) sustituidos por C. También se utilizó en la preparación de complejos saturados de fluoroalquilo (hidrido) de iridio.

Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos.

Notas
Sensible al aire & y a la luz. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 20734-58-1
Fórmula molecular C14H18N2
Peso molecular (g/mol) 214.312
Número MDL MFCD00003920
Clave InChI GJFNRSDCSTVPCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,8-bis dimethylamino naphthalene, n1,n1,n8,n8-tetramethylnaphthalene-1,8-diamine, proton sponge, 1,8-bis dimethylamino naphtalene, n,n,n',n'-tetramethyl-1,8-naphthalenediamine, proton-sponge, 1,8-naphthalenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, unii-6s79d2p9h8, 1,8-bis-dimethylamino naphthalene, n,n,n',n'-tetramethylnaphthalene-1,8-diamine
PubChem CID 88675
Nombre IUPAC 1-N,1-N,8-N,8-N-tetrametilnaftaleno-1,8-diamina
SMILES CN(C)C1=CC=CC2=C1C(=CC=C2)N(C)C

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene
Punto de fusión 47°C to 51°C
Punto de ebullición 144°C to 145°C (7 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 10 g
Número UN UN3263
Beilstein 396782
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad Soluble in organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.31
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.