Learn More
1,7-Octadieno, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10366770 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10366770 100 mL 100 ml
10075683 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10366770 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 129351000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3710-30-3 | C8H14 | 110.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3710-30-3
Fórmula molecular C8H14
Peso molecular (g/mol) 110.20
Número MDL MFCD00008668
Clave InChI XWJBRBSPAODJER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,7-octadiene, .alpha.,.omega.-octadiene, unii-n4h29t34j2, octa-1,7-dien, acmc-209iqt, 4-01-00-01038 beilstein handbook reference, wln: 1u6u1
PubChem CID 19460
Nombre IUPAC octa-1,7-dieno
SMILES C=CCCCCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 7-Octadiene
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -70.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.7400g/mL
Punto de ebullición 114.0°C to 121.0°C
Temperatura de inflamación 9°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.50%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CH(CH2)4CH=CH2
Índice de refracción 1.4210 to 1.4230
Cantidad 100 mL
Número UN 2309
Gravedad específica 0.74
Información de solubilidad Solubility in water: 0.08g/L (20°C). Other solubilities: miscible with methanol, cyclohexane, benzene,, isopropanol and petroleumether
Viscosidad 0.5 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.2
Porcentaje de pureza 98.5%
Forma física Líquido