Learn More
1,7-Octadieno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362007 500 mL 500 ml
11352007 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362007 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07659.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3710-30-3 | C8H14 | 110.20 g/mol
1,7-Octadiene is used in organic synthesis. It is also used to study and assess the structure and reaction rate in olefin ring-closing metathesis of a series of simple dienes. Further, it is used in a study to investigate micropatterned surfaces prepared by plasma polymerization. It acts as a crosslinker as well as a source of ethylene in cross-enyne metathesis (CEYM)-related reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,7-octadieno se utiliza en la síntesis orgánica. También se utiliza para estudiar y evaluar la estructura y la tasa de reacción en la metatesis de cierre de anillo de la olefina de una serie de dienos simples. Además, se utiliza en un estudio para investigar superficies micromodeladas preparadas por polimerización de plasma. Actúa como un entrecruzador, así como una fuente de etileno en las reacciones relacionadas con la metatesis de Enyne cruzada (CEYM).
Solubilidad
Miscible con metanol y ciclohexano. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3710-30-3
Fórmula molecular C8H14
Peso molecular (g/mol) 110.20
Número MDL MFCD00008668
Clave InChI XWJBRBSPAODJER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,7-octadiene, .alpha.,.omega.-octadiene, unii-n4h29t34j2, octa-1,7-dien, acmc-209iqt, 4-01-00-01038 beilstein handbook reference, wln: 1u6u1
PubChem CID 19460
Nombre IUPAC octa-1,7-dieno
SMILES C=CCCCCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,7-Octadiene
Punto de fusión <-70°C
Densidad 0.735
Punto de ebullición 118°C to 120°C
Temperatura de inflamación 5°C (41°F)
Olor Strong
Fórmula lineal CH2=CH(CH2)4CH=CH2
Índice de refracción 1.422
Cantidad 500 mL
Número UN UN2309
Beilstein 605288
Información de solubilidad Miscible with methanol and cyclohexane. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.2
Porcentaje de pureza 97%