Learn More
[1-(6-Metilpirazin-2-il)piperid-4-il]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10461514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10461514 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10461514 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC58909DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperid-4-yl]methanol
CAS 886851-59-8
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C11H17N3O
Número MDL MFCD09025896
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-6-methylpyrazin-2-yl piperid-4-yl methanol, 1-6-methylpyrazin-2-yl piperidin-4-yl methanol, 1-6-methylpyrazin-2-yl-4-piperidyl methan-1-ol
Clave InChI KGGNRLCKRDFLQP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CN=CC(=N1)N2CCC(CC2)CO
Nombre IUPAC [1-(6-metilpirazin-2-il)piperidin-4-il]metanol
Peso molecular (g/mol) 207.277
PubChem CID 18525898
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.28
Porcentaje de pureza 97%