Learn More
[1-(6-Metilpiracin-2-il)piperid-3-il]metanol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10749415
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10749415 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10163424 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10749415 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC59009CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
CAS 937795-91-0
Fórmula molecular C11H17N3O
Peso molecular (g/mol) 207.277
Número MDL MFCD09879916
Clave InChI OWOMYFSSKZGDBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-6-methylpyrazin-2-yl piperid-3-yl methanol, 3-hydroxymethyl-1-6-methylpyrazin-2-yl piperidine, 1-6-methylpyrazin-2-yl piperidin-3-yl methanol, 1-6-methylpyrazin-2-yl-3-piperidyl methan-1-ol
PubChem CID 24229598
Nombre IUPAC [1-(6-metilpiracin-2-il)piperidin-3-il]metanol
SMILES CC1=CN=CC(=N1)N2CCCC(C2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperid-3-yl]methanol
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.28
Porcentaje de pureza 95%