Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1,6-Anhidro-β-D-glucopiranosa, 99+ %
Código de producto. 10676851 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10676851 1 g Frasco de vidrio 1 g
10279153 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10676851 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 270950010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 498-07-7 | C6H10O5 | 162.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 498-07-7
Fórmula molecular C6H10O5
Peso molecular (g/mol) 162.14
Número MDL MFCD00063248
Clave InChI TWNIBLMWSKIRAT-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1,6-anhydro-beta-d-glucopyranose, levoglucosan, leucoglucosan, 1,6-anhydro-beta-d-glucose, 1,6-anhydro-beta-glucopyranose, glucosan, 1,6-anhydroglucose, unii-5132n17fsd, anhydroglucose, 1,6-anhydro-d-glucose
PubChem CID 2724705
ChEBI CHEBI:30997
SMILES OC1C2COC(O2)C(O)C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,6-Anhydro-β-D-glucopyranose
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 170.0°C to 180.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Rotación específica − 66.00
Información de solubilidad (5% in water) Clear colorless
Nombre IUPAC (1R,2S,3S,4R,5R)-6,8-dioxabiciclo[3.2.1]octano-2,3,4-triol
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.14
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino o cristales