Learn More
1,6-Anhidro-beta-D-manopiranosa, TRC
Código de producto. 30136303
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136303 10 g 10 g
17917604 500 mg 500 miligramos
17919764 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136303 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA65250010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14168-65-1
Fórmula molecular C6 H10 O5
Peso molecular (g/mol) 162.14
Sinónimo Mannopyranose, 1,6-anhydro-, β-D- (6CI,8CI), 1,6-Anhydro-β-D-mannopyranose, 6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]octane, β-D-mannopyranose deriv., 1,6-Anhydro-D-mannose, 1,6-Anhydromannose, Mannosan, NSC 226600
Nombre IUPAC (1R,2S,3S,4S,5R)-6,8-dioxabiciclo[3.2.1]octano-2,3,4-triolo
SMILES O[C@@H]1[C@H]2CO[C@H](O2)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,6-Anhydro-beta-D-mannopyranose
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O5/c7-3-2-1-10-6(11-2)5(9)4(3)8/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0528
Porcentaje de pureza >95%