Learn More
1,6-Anhidro-beta-D-glucopiranosa, TRC
Código de producto. 17907384
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17907384 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 17907384 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6481001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levoglucosan
CAS 498-07-7
Fórmula molecular C6 H10 O5
Cantidad 1 g
Sinónimo D-Glucose, 1,6-anhydro- (6CI), Levoglucosan (8CI), 1,6-Anhydro-β-D-glucopyranose, 6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]octane, β-D-glucopyranose deriv., 1,6-Anhydro-D-glucopyranoside, 1,6-Anhydro-D-glucose, 1,6-Anhydro-β-D-glucose, 1,6-Anhydroglucose, Leucoglucosan, NSC 46243, Levoglucosan
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O5/c7-3-2-1-10-6(11-2)5(9)4(3)8/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1
SMILES O[C@@H]1[C@H]2CO[C@H](O2)[C@H](O)[C@H]1O
Nombre IUPAC (1R,2S,3S,4R,5R)-6,8-dioxabiciclo[3.2.1]octano-2,3,4-triol
Peso molecular (g/mol) 162.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0528