Learn More
1,6-Anhidro-beta-D-glucopiranosa, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11402738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11402738 0.25 g 0.25 g
11492728 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11402738 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16724.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 498-07-7 | C6H10O5 | 162.14 g/mol
1,6-Anhydro-beta-D-glucopyranose is used for the preparation of biologically important and structurally diverse products such as rifamycin S, indanomycin, thromboxane B2, (+)-biotin, tetrodotoxin, quinone, macrolide antibiotics and modified sugars. It is used as a chemical tracer for biomass burning in atmospheric chemistry studies, particularly with respect to airborne particulate matter. It aids in the production of bioethanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la 1,6-anhidro-beta-D-glucopiranosa se utiliza para la preparación de productos biológicamente importantes y estructuralmente diversos como rifamicina S, la indanomicina, el tromboxano B2, la (+)-biotina, la tetrodotoxina, la quinona, los antibióticos macrólidos y los azúcares modificados. Se utiliza como trazador químico para la quema de biomasa en los estudios de química atmosférica, especialmente con respecto a las partículas en suspensión en el aire. Ayuda en la producción de bioetanol.
Solubilidad
soluble en etanol y agua.
Notas
almacénese a -20 °C en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 498-07-7
Fórmula molecular C6H10O5
Peso molecular (g/mol) 162.14
Número MDL MFCD00063248
Clave InChI TWNIBLMWSKIRAT-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1,6-anhydro-beta-d-glucopyranose, levoglucosan, leucoglucosan, 1,6-anhydro-beta-d-glucose, 1,6-anhydro-beta-glucopyranose, glucosan, 1,6-anhydroglucose, unii-5132n17fsd, anhydroglucose, 1,6-anhydro-d-glucose
PubChem CID 2724705
ChEBI CHEBI:30997
Nombre IUPAC (1R,2S,3S,4R,5R)-6,8-dioxabiciclo[3.2.1]octano-2,3,4-triol
SMILES OC1C2COC(O2)C(O)C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,6-Anhydro-beta-D-glucopyranose
Punto de fusión 180°C to 184°C
Cantidad 0.25 g
Beilstein 80998
Información de solubilidad Soluble in Ethanol and Water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.14
Porcentaje de pureza 99%