Learn More
1,6-Anhidro-beta-D-galactosa, TRC
Código de producto. 17975005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17975005 500 mg 500 miligramos
17921605 25 mg 25 miligramos
17972145 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17975005 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA641000500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 644-76-8
Fórmula molecular C6 H10 O5
Peso molecular (g/mol) 162.14
Sinónimo Galactopyranose, 1,6-anhydro-, β-D- (6CI,8CI), 1,6-Anhydro-β-D-galactopyranose, 6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]octane, β-D-galactopyranose deriv., D-Galactosan, Galactosan, Levogalactosan, NSC 1376, Galactopyranose, 1,6-anhydro-, β-D- (6CI,8CI), 1,6-Anhydro-β-D-galactopyranose, 6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]octane, β-D-galactopyranose deriv., D-Galactosan, Galactosan, Levogalactosan, NSC 1376
Nombre IUPAC (1R,2R,3S,4R,5R)-6,8-dioxabiciclo[3.2.1]octano-2,3,4-tríolo
SMILES O[C@H]1[C@H]2CO[C@H](O2)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,6-Anhydro-D-galactose
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O5/c7-3-2-1-10-6(11-2)5(9)4(3)8/h2-9H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0528
Porcentaje de pureza >95%