Learn More
1,6-Anhidro-b-L-gulopiranosa, TRC
Código de producto. 30005006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30005006 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30005006 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA648210500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,6-Anhydro-b-L-gulopyranose
CAS 67999-95-5
Fórmula molecular C6 H10 O5
Cantidad 500 mg
Sinónimo 1,6-Anhydro-b-L-gulopyranose;
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O5/c7-3-2-1-10-6(11-2)5(9)4(3)8/h2-9H,1H2/t2-,3+,4-,5-,6-/m0/s1
SMILES O[C@@H]1[C@@H]2CO[C@@H](O2)[C@@H](O)[C@H]1O
Nombre IUPAC (1S,2S,3S,4S,5S)-6,8-dioxabiciclo[3.2.1]octano-2,3,4-triolo
Peso molecular (g/mol) 162.141
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.053