Learn More
1-[5-(Trifluorometil)-2-piridil]-1,4-diazepano,95+%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10308483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10308483 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10680656 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10308483 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor AW00291DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 306934-70-3
Fórmula molecular C11H14F3N3
Peso molecular (g/mol) 245.25
Número MDL MFCD00661783
Clave InChI IBMSHQVIAUTKDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl-1,4-diazepane, 1-5-trifluoromethyl-2-pyridyl-1,4-diazepane, 1-5-trifluoromethyl pyrid-2-yl-1,4-diazepane, 1-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl-1,4 diazepane, 1h-1,4-diazepine,hexahydro-1-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 1-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl 1,4-diazepane, 1-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl-1,4-diazepane, 1-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl-1,4-diazepane, 1-5-trifluoromethyl-2-pyridyl-1,4-diazaperhydroepine
PubChem CID 2760779
Nombre IUPAC 1-[5-(trifluorometilo)piridin-2-il]-1,4-diazepina
SMILES FC(F)(F)C1=CN=C(C=C1)N1CCCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]-1, 4-diazepane
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.25
Porcentaje de pureza 97%