Learn More
1,5-Hexadieno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490234
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490234 500 g 500 g
11470234 25 g 25 g
11480234 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490234 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13650.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 592-42-7 | C6H10 | 82.146 g/mol
1,5-Hexadiene is used to study the Pd(II)-catalyzed cycloisomerization of functionalized 1,5-hexadienes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,5-hexadieno se utiliza para estudiar la cicloisomerización catalizada por Pd (II) de 1,5-hexadienos funcionalizados.
Solubilidad
Soluble en agua (0,17 g/l).
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 592-42-7
Fórmula molecular C6H10
Peso molecular (g/mol) 82.146
Número MDL MFCD00008666
Clave InChI PYGSKMBEVAICCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,5-hexadiene, biallyl, diallyl, hexadiene dot, alpha,omega-hexadiene, .alpha.,.omega.-hexadiene, unii-4mtz4764fi, 1,5-hexanediene, acmc-1axer, hexa-1,5-dien-1-yl
PubChem CID 11598
Nombre IUPAC hexa-1,5-dieno
SMILES C=CCCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Hexadiene
Punto de fusión -141°C
Densidad 0.692
Punto de ebullición 58°C to 60°C
Temperatura de inflamación −27°C (−16°F)
Olor Turpentine-like
Índice de refracción 1.404
Cantidad 500 g
Número UN UN2458
Beilstein 1731106
Información de solubilidad Soluble in water(0.17g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.15
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,5-Hexadiene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,5-Hexadiene