Learn More
1,5-dimetilnaftaleno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484210
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11484210 100 mg 100 miligramos
11494210 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11484210 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16819.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 571-61-9 | C12H12 | 156.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 571-61-9
Fórmula molecular C12H12
Peso molecular (g/mol) 156.23
Número MDL MFCD00004038
Clave InChI SDDBCEWUYXVGCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo naphthalene, 1,5-dimethyl, 1,5-dmn, 1,5-dimethyl-naphthalene, acmc-209lwa, naphthalene,5-dimethyl, 1,5-dimethyl naphthalene, 1,5-dimethylnaphthalene, naphthalene, 1,5-dimethyl-8ci 9ci
PubChem CID 11306
ChEBI CHEBI:48608
Nombre IUPAC 1,5-dimetilnaftaleno
SMILES CC1=CC=CC2=C(C)C=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Dimethylnaphthalene
Punto de fusión 78°C to 82°C
Punto de ebullición 265°C to 266°C
Olor Odorless
Cantidad 100 mg
Beilstein 2039843
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.23
Porcentaje de pureza 99%