Learn More
1,5-Ciclooctadieno, 99+ %, estabilizado, purificado por redestilación, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11934431 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11934431 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
11944431 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11934431 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 111411000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 111-78-4 | Molecular Formula: C8H12 | Molecular Weight: 108.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-78-4
Fórmula molecular C8H12
Peso molecular (g/mol) 108.18
Número MDL MFCD00001752
Clave InChI VYXHVRARDIDEHS-QGTKBVGQSA-N
Sinónimo 1,5-cyclooctadiene, cycloocta-1,5-diene, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene, 1,5-cyclooctadiene z,z, 1z,5z-cyclooctadiene, z,z-cycloocta-1,5-diene, 1-cis,5-cis-cyclooctadiene, unii-1e1vvd385z, cis,cis-cycloocta-1,5-diene, 1,5-cod
PubChem CID 10937607
Nombre IUPAC (5Z)-cicloocta-1,5-dieno
SMILES C1C\C=C/CC\C=C/1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 5-Cyclooctadiene
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -69.5°C
Color Incolora
Densidad 0.8800g/mL
Punto de ebullición 151°C (101.3 kPa)
Temperatura de inflamación 38°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Índice de refracción 1.4920 to 1.4940
Cantidad 100 mL
Beilstein 05,116
Índice Merck 15,273
Gravedad específica 0.88
Información de solubilidad Solubility in water: 780mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in benzene and carbon tetrachloride
Estabilizante 100 to 200ppm octadecyl 3-(3«, 5«-di-tert-butyl-4«-hydroxyphenyl)propionate
Viscosidad 1.3 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.18
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,5-Cyclooctadiene, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,5-Cyclooctadiene