Learn More
1-[4-(Trifluorometil)pirimidin-2-il]-1,4-diazepano, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10651473
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10651473 1 g 1 g
10737275 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10651473 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor AW00488DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 238403-48-0
Fórmula molecular C10H13F3N4
Peso molecular (g/mol) 246.24
Número MDL MFCD00728997
Clave InChI XVAZHAVSZFQOOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl-1,4-diazepane, 1-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinyl-1,4-diazepane, 1-4-trifluoromethyl pyrimid-2-yl homopiperazine, 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl homopiperazine, 1h-1,4-diazepine,hexahydro-1-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinyl, maybridge1_000269, 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl-1,4-diazaperhydroepine
PubChem CID 2782067
Nombre IUPAC 1-[4-(trifluorometil)pirimidin-2-il]-1,4-diazepano
SMILES FC(F)(F)C1=NC(=NC=C1)N1CCCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-1, 4-diazepane
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.23
Porcentaje de pureza 95%