Learn More
1-(4-Nitrofenil)glicerol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11344356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11344356 1 g 1 g
11364356 250 mg 250 miligramos
11354356 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11344356 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19968.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2207-68-3 | C9H11NO5 | 213.189 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2207-68-3
Fórmula molecular C9H11NO5
Peso molecular (g/mol) 213.189
Número MDL MFCD00017037
Clave InChI IUZVZBIQZKBWCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-nitrophenyl propane-1,2,3-triol, p-nitrophenylglycerol, 1-4-nitrophenyl glycerol, 1-4-nitrophenyl-1,2,3-propanetriol, 1,2,3-propanetriol, 1-4-nitrophenyl, 1-4-nitrophenyl glycerol pnpg, 4-nitrophenylglycerol, pubchem9886, para-nitrophenylglycerol, maybridge1_002064
PubChem CID 102764
Nombre IUPAC 1-(4-nitrofenil)propano-1,2,3-triol
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(CO)O)O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Nitrophenyl)glycerol
Punto de fusión 95°C to 97°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Beilstein 7376091
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.19
Porcentaje de pureza 99%