Learn More
1-(4-Fluorofenil)ciclopentanocarbonitrilo, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10309270 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10309270 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10309270 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 304830050
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Fluorophenyl)cyclopentanecarbonitrile
Nombre de nota 99%
CAS 83706-50-7
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C12H12FN
Índice de refracción 1.5140 to 1.516
Número MDL MFCD00800616
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-4-fluorophenyl cyclopentanecarbonitrile, 1-4-fluorophenyl cyclopentane-1-carbonitrile, 1-4-fluoro-phenyl-cyclopentanecarbonitrile, cyclopentanecarbonitrile,1-4-fluorophenyl
Clave InChI MAGOCEYAQAZRNE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCC(C1)(C#N)C2=CC=C(C=C2)F
Nombre IUPAC 1-(4-fluorofenil)ciclopentano-1-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 189.09
PubChem CID 2733239
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.09
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación