Learn More
1,4-Difenilbutadino, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455543
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11455543 5 g 5 g
11465543 25 g 25 g
11475543 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11455543 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13471.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 886-66-8 | C16H10 | 202.26 g/mol
1,4-Diphenylbutadiyne was used in the preparation of 7,8-dehydropurpurin dimers via two-fold Pd-catalyzed [3+2] annulation of meso-bromoporphyrin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,4-difenilbutadino se ha utilizado en la preparación de dímeros de 7,8-dehidropurpurina a través la anulación [3+2] doble de meso-bromoporpirina catalizada por Pd.
Solubilidad
Escasamente soluble en agua(5,5E-4 g/l) (25 °C). Soluble en tolueno casi transparente.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 886-66-8
Fórmula molecular C16H10
Peso molecular (g/mol) 202.26
Número MDL MFCD00004787
Clave InChI HMQFJYLWNWIYKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-diphenylbutadiyne, diphenylbutadiyne, diphenyldiacetylene, butadiyne, diphenyl, diphenyl-1,3-butadiyne, benzene, 1,1'-1,3-butadiyne-1,4-diyl bis, 1,4-diphenyl-1,3-butadiyne, 1,4-diphenylbuta-1,3-diyne, 1,1'-buta-1,3-diyne-1,4-diyldibenzene, 4-phenyl-1,3-butadiynyl benzene
PubChem CID 70174
ChEBI CHEBI:51588
Nombre IUPAC 4-fenilbuta-1,3-diinilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#CC#CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Diphenylbutadiyne
Punto de fusión 86°C to 87°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1910105
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.26
Porcentaje de pureza 99%