Learn More
1,4-dioxano, 99,8 %, extra seco, estabilizado, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10368143 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2.50 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10368143 2.5 L 2.50 LT
10061931 100 ml 100 ML
10783203 1 L 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10368143 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 326890025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123-91-1 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-91-1
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.106
Clave InChI RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
Nombre IUPAC 1,4-dioxano
SMILES C1COCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dioxane
Punto de fusión 12.0°C
Nombre de nota Water <50ppm
% mín. CAS 99.75
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.0340g/mL
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación 12°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4205 to 1.4220
Residuos después de la evaporación 0.001 % max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8%
Gravedad específica 1.034
Viscosidad 1.32 mPa.s (20°C)
Número UN 1165
Agua 0.005% Max. (Coulometric)
Beilstein 19, 3
Fieser 01,333
Índice Merck 15, 3328
Punto de ebullición 101.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, benzene, toluene,, ether and other common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado Extra seco
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Dioxane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.