Learn More
1,4-Dimetilpiperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11445877 100 g 100 g
11435877 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11445877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24419.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 106-58-1 | C6H14N2 | 114.192 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-58-1
Fórmula molecular C6H14N2
Peso molecular (g/mol) 114.192
Número MDL MFCD00006156
Clave InChI RXYPXQSKLGGKOL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n'-dimethylpiperazine, lupetazine, piperazine, 1,4-dimethyl, texacat dmp, unii-tf146u602l, ccris 6690, 1,4-dimethyl-piperazine, 1,4-dimethyl-2,3,5,6-tetrahydropyrazine, 1,4-dimethylpiperazin, pubchem8569
PubChem CID 7818
Nombre IUPAC 1,4-dimetilpiperazina
SMILES CN1CCN(CC1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dimethylpiperazine
Punto de fusión -1°C
Densidad 0.844
pH 10
Punto de ebullición 131°C to 132°C
Temperatura de inflamación 21°C (69°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.447
Cantidad 100 g
Número UN UN2733
Beilstein 103022
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 98%