Learn More
(1,4-dimetilpiperazin-2-il)metilamina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10803001
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10803001 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10149679 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10038319 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10803001 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC13813CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 131922-07-1
Fórmula molecular C7H17N3
Peso molecular (g/mol) 143.234
Clave InChI DKFODFYKOIZTMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-dimethylpiperazin-2-yl methanamine, 1,4-dimethylpiperazin-2-yl methylamine, 1,4-dimethylpiperazin-2-yl methyl amine, 1-1,4-dimethyl-2-piperazinyl methanamine, 1-1,4-dimethylpiperazin-2-yl methanamine
PubChem CID 10464433
Nombre IUPAC (1,4-dimetilpiperazin-2-il)metanamina
SMILES CN1CCN(C(C1)CN)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1, 4-dimethylpiperazin-2-yl)methylamine
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.23
Porcentaje de pureza 97%