Learn More
1,4-Dimetil-1,2,3,4-tetrahidroquinoxalina-6-carbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10757095
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10757095 1 g 1 g
11330607 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10757095 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC37116DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 857283-87-5
Fórmula molecular C11H13N3
Peso molecular (g/mol) 187.246
Número MDL MFCD09702356
Clave InChI NBANRNWRIHAGBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6-carbonitrile
PubChem CID 24229481
Nombre IUPAC 1,4-dimetil-2,3-dihidroquinoxalina-6-carbonitrilo
SMILES CN1CCN(C2=C1C=CC(=C2)C#N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6-carbonitrile
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.24
Porcentaje de pureza 97%