Learn More
1,4-Diiodotetrafluorobenzeno, TRC
Código de producto. 30377574
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30377574 50 mg
30377232 500 mg
30374352 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30377574 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46607850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 392-57-4
Fórmula molecular C6F4I2
Peso molecular (g/mol) 401.86
Nombre IUPAC 1,2,4,5-tetrafluoro-3,6-diiodobenzeno
SMILES Fc1c(F)c(I)c(F)c(F)c1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Diiodotetrafluorobenzene
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6F4I2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.8025