Learn More
1,4-Difluorobenzene, 99%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11423317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
11423317 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 11423317 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16217.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-36-3
Fórmula molecular C6H4F2
Peso molecular (g/mol) 114.10
Número MDL MFCD00000344
Clave InChI QUGUFLJIAFISSW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-difluorobenzene, benzene, 1,4-difluoro, para-difluorobenzene, benzene, p-difluoro, 2,5-difluorobenzene, unii-y9fq2ef0z6, 1,4-difluorbenzol, y9fq2ef0z6, benzene,4-difluoro, pubchem2309
PubChem CID 10892
ChEBI CHEBI:38585
Nombre IUPAC 1,4-difluorobenceno
SMILES FC1=CC=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Difluorobenzene
Punto de fusión -13°C
Densidad 1.166
Punto de ebullición 88°C to 89°C
Temperatura de inflamación 2°C (35°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.441
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 1904541
Índice Merck 14,3148
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.09
Porcentaje de pureza 99%