Learn More
1,4-Dietinilbenceno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10648904 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10648904 1 g Frasco de vidrio 1 g
10266983 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10648904 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 391550010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 935-14-8 | C10H6 | 126.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 935-14-8
Fórmula molecular C10H6
Peso molecular (g/mol) 126.16
Número MDL MFCD00078375
Clave InChI MVLGANVFCMOJHR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-diethynylbenzene, benzene, 1,4-diethynyl, 1,4-diethynyl-benzene, benzene, diethynyl, benzene,1,4-diethynyl, benzene, p-diethynyl-7ci,8ci, 1,4-bis ethynyl benzene, acmc-209rm8, 4-05-00-01805 beilstein handbook reference
PubChem CID 120463
Nombre IUPAC 1,4-dietinilbenceno
SMILES C#CC1=CC=C(C=C1)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 4-Diethynylbenzene
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 94°C to 98°C
Color Marrón anaranjado o blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H4(C∽CH)2
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.16
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Diethynylbenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.