Learn More
1,4-Dietilbenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480963
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480963 5 g 5 g
11490963 25 g 25 g
11400973 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480963 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13343.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 105-05-5 | C10H14 | 134.22 g/mol
1,4-Diethylbenzene, is used as a solvent and an intermediate in the manufacture of other organic compounds for the finished products of such as curing agents, engineering plastics andcross-linking agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,4-dietilbenceno se utiliza como disolvente y como intermediario en la fabricación de otros compuestos orgánicos un productos acabados como endurecedores, plásticos de ingeniería y agentes de entrecruzamiento.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en etanol, benceno y tetracloruro de carbono.
Notas
Estable en condiciones normal. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-05-5
Fórmula molecular C10H14
Peso molecular (g/mol) 134.22
Número MDL MFCD00009264
Clave InChI DSNHSQKRULAAEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-diethylbenzene, benzene, 1,4-diethyl, p-ethylethylbenzene, benzene, p-diethyl, para-diethylbenzene, unii-0psm16x42d, acmc-1bu3z, dsstox_cid_6711, dsstox_rid_78192, dsstox_gsid_26711
PubChem CID 7734
ChEBI CHEBI:34062
Nombre IUPAC 1,4-dietilbenceno
SMILES CCC1=CC=C(CC)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Diethylbenzene
Punto de fusión -43°C
Densidad 0.862
Punto de ebullición 182°C to 184°C
Temperatura de inflamación 55°C (131°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.495
Cantidad 5 g
Número UN UN2049
Beilstein 1903396
Información de solubilidad It is insoluble in water. But soluble in ethanol,benzene,carbon tetrachloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.22
Porcentaje de pureza 98%