Learn More
1,4-Dietilbenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10559240 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10559240 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10182520 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10559240 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 114150050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 105-05-5 | C10H14 | 134.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-05-5
Fórmula molecular C10H14
Peso molecular (g/mol) 134.22
Número MDL MFCD00009264
Clave InChI DSNHSQKRULAAEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-diethylbenzene, benzene, 1,4-diethyl, p-ethylethylbenzene, benzene, p-diethyl, para-diethylbenzene, unii-0psm16x42d, acmc-1bu3z, dsstox_cid_6711, dsstox_rid_78192, dsstox_gsid_26711
PubChem CID 7734
ChEBI CHEBI:34062
Nombre IUPAC 1,4-dietilbenceno
SMILES CCC1=CC=C(CC)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 4-Diethylbenzene
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -43°C
Color Incolora
Densidad 0.8600g/mL
Punto de ebullición 184°C
Temperatura de inflamación 56°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H4(C2H5)2
Índice de refracción 1.4935 to 1.4955
Cantidad 5 mL
Beilstein 05, 426
Gravedad específica 0.86
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in benzene and carbon tetrachloride,miscible with ethanol,ether and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Diethylbenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.