Learn More
1,4-Dibromotetrafluorobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11463647 25 g 25 g
11449296 1 g 1 g
11453647 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11463647 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18135.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 344-03-6 | C6Br2F4 | 307.87 g/mol
It is used as a chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio químico.
Solubilidad
Solubilidad en metanol, casi transparente.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 344-03-6
Fórmula molecular C6Br2F4
Peso molecular (g/mol) 307.87
Número MDL MFCD00000309
Clave InChI QFTZULJNRAHOIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-dibromotetrafluorobenzene, p-dibromotetrafluorobenzene, benzene, 1,4-dibromo-2,3,5,6-tetrafluoro, benzene, 1,4-dibromotetrafluoro, 1,3,5,6-tetrafluorobenzene, benzene,4-dibromotetrafluoro, emolecules 536967, tetrafluoro-1,4-dibromo benzene, perfluoro-1,4-dibromobenzene
PubChem CID 67653
Nombre IUPAC 1,4-Dibromo-2,3,5,6-tetrafluorobenceno
SMILES FC1=C(F)C(Br)=C(F)C(F)=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dibromotetrafluorobenzene
Punto de fusión 78°C to 81°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.87
Porcentaje de pureza 99%