Learn More
1,4-Dibromo-2-fluorobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11429187 100 g 100 g
11419187 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429187 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21281.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1435-52-5 | C6H3Br2F | 253.896 g/mol
It is used in preparation of 1,4-bis(2-hydroxy-2-methyl-3-butynyl)-2-fluorobenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la preparación de 1,4-bis(2-hidroxi-2-metil-3-butinil)-2-fluorobenceno.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1435-52-5
Fórmula molecular C6H3Br2F
Peso molecular (g/mol) 253.896
Número MDL MFCD00010603
Clave InChI WNSNPGHNIJOOPM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dibromo-fluorobenzene, 2-fluoro-4-bromobromobenzene, 4-bromo-2-fluorobromobenzene, 2,5-dibromofluorobenzene, benzene, 1,4-dibromo-2-fluoro, 1,4-dibromo-2-fluorobenzene, 2,5-dibromo-1-fluorobenzene, pubchem3448, ksc494g9h, 1,4-dibromo-2-fluoro-benzene
PubChem CID 137004
Nombre IUPAC 1,4-Dibromo-2-fluorobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dibromo-2-fluorobenzene
Punto de fusión 33°C to 35°C
Punto de ebullición 216°C
Temperatura de inflamación 101°C (213°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 3236451
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.91
Porcentaje de pureza 98%