Learn More
1,4-Dibromo-2,5-difluorobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11482377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11482377 100 g 100 g
11462377 5 g 5 g
11472377 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11482377 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14248.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 327-51-5 | C6H2Br2F2 | 271.887 g/mol
1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzene has been used in the preparation of 1,2,4,5-tetrakis(phosphino)-3,6-difluorobenzenes and poly(2,5-difluoro-2,5-didodecyl-4,4-biphenylylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
1,4-dibromo-2,5-difluorobenceno se ha utilizado en la preparación de 1,2,4,5-tetraquis(fosfino)-3,6-difluorobencenos y poli(2,5-difluoro-2′,5′-didodecil-4,4′-bifenilileno.
Solubilidad
Soluble en metanol. Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar en lugar fresco y seco, en recipientes herméticamente cerrados. Con buena ventilación. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 327-51-5
Fórmula molecular C6H2Br2F2
Peso molecular (g/mol) 271.887
Número MDL MFCD00000346
Clave InChI GLVMLJCMUBZVTJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-dibromo-2,5-difluoro-benzene, benzene, 1,4-dibromo-2,5-difluoro, 2,5-difluoro-1,4-dibromo benzene, maybridge1_003946, pubchem3441, acmc-1cmi9, chemwish ic06783, ksc495q1l, emolecules 493137, 2,5-dibromo-1,4-difluorobenzene
PubChem CID 67596
Nombre IUPAC 1,4-dibromo-2,5-difluorobenceno
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Br)F)Br)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzene
Punto de fusión 60°C to 64°C
Punto de ebullición 96°C (20 mmHg)
Cantidad 100 g
Beilstein 2250095
Información de solubilidad Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.89
Porcentaje de pureza 98%