Learn More
1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzene, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10175050 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10175050 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10175050 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 249500010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 327-51-5
Fórmula molecular C6H2Br2F2
Peso molecular (g/mol) 271.887
Número MDL MFCD00000346
Clave InChI GLVMLJCMUBZVTJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-dibromo-2,5-difluoro-benzene, benzene, 1,4-dibromo-2,5-difluoro, 2,5-difluoro-1,4-dibromo benzene, maybridge1_003946, pubchem3441, acmc-1cmi9, chemwish ic06783, ksc495q1l, emolecules 493137, 2,5-dibromo-1,4-difluorobenzene
PubChem CID 67596
Nombre IUPAC 1,4-dibromo-2,5-difluorobenceno
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Br)F)Br)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 4-Dibromo-2, 5-difluorobenzene
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 59°C to 63°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal Br2C6H2F2
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.89
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Adhering Crystals