Learn More
1,4-Di-n-butilbenceno, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15489029
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15489029 1 g 1 g
15499029 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15489029 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16396.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1571-86-4 | C14H22 | 190.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1571-86-4
Fórmula molecular C14H22
Peso molecular (g/mol) 190.33
Número MDL MFCD01076591
Clave InChI VGQOZYOOFXEGDA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-di-n-butylbenzene, benzene, 1,4-dibutyl, p-dibutylbenzol, p-dibutylbenzene, acmc-209dfm, p-di-tert-butyl benzene
PubChem CID 519170
Nombre IUPAC 1,4-dibutilbenceno
SMILES CCCCC1=CC=C(CCCC)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Di-n-butylbenzene
Punto de fusión -31°C
Densidad 0.856
Punto de ebullición 227°C
Temperatura de inflamación 110°C (230°F)
Índice de refracción 1.489
Cantidad 1 g
Beilstein 1858055
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.33
Porcentaje de pureza ≥97%