Learn More
1,4-Ciclohexadieno, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10706561 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10706561 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10695202 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10389323 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10706561 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 154820050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 628-41-1 | C6H8 | 80.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 628-41-1
Fórmula molecular C6H8
Peso molecular (g/mol) 80.13
Número MDL MFCD00001535
Clave InChI UVJHQYIOXKWHFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-cyclohexadiene, 1,4-dihydrobenzene, 1,4-cyclohexanediene, unii-0f8z5909qz, 1,4 cyclohexadiene, acmc-209snj, ksc354m7f, 1,4-cyclohexadiene, stabilized 5g, 1,4-cyclohexadiene, purum gc
PubChem CID 12343
ChEBI CHEBI:37611
Nombre IUPAC ciclohexa-1,4-dieno
SMILES C1C=CCC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 4-Cyclohexadiene
Nombre de nota Stabilized
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -49.2°C
Color Incolora
Densidad 0.8400g/mL
Punto de ebullición 81.0°C to 82.0°C
Temperatura de inflamación −6°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4710 to 1.4730
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 0.84
Estabilizante 0.1% BHT
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Cyclohexadiene, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.