Learn More
1,4-Ciclohexadieno, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10695202 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10695202 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10706561 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10389323 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10695202 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 154820250
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 628-41-1 | C6H8 | 80.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 628-41-1
Fórmula molecular C6H8
Peso molecular (g/mol) 80.13
Número MDL MFCD00001535
Clave InChI UVJHQYIOXKWHFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-cyclohexadiene, 1,4-dihydrobenzene, 1,4-cyclohexanediene, unii-0f8z5909qz, 1,4 cyclohexadiene, acmc-209snj, ksc354m7f, 1,4-cyclohexadiene, stabilized 5g, 1,4-cyclohexadiene, purum gc
PubChem CID 12343
ChEBI CHEBI:37611
Nombre IUPAC ciclohexa-1,4-dieno
SMILES C1C=CCC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 4-Cyclohexadiene
Nombre de nota Stabilized
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -49.2°C
Color Incolora
Densidad 0.8400g/mL
Punto de ebullición 81.0°C to 82.0°C
Temperatura de inflamación −6°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4710 to 1.4730
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 0.84
Estabilizante 0.1% BHT
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Cyclohexadiene, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.