Learn More
1,4-Ciclohexadieno, 97 % estabilizado con 0,1 % de BHT, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11391857 25 g 25 g
11381857 5 g 5 g
11301867 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11391857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07337.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 628-41-1 | C6H8 | 80.13 g/mol
1,4-Cyclohexadiene is used to study the formation of parent ion from heavy fragmentation on irradiation with a high-intensity laser pulse. It is also used as a very effective hydrogen donor for catalytic hydrogenation reaction. It forms benzene at elevated temperatures in the presence of a ruthenium(II)-triphenylphosphine catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,4-ciclohexadieno se utiliza para estudiar la formación de iones primarios a partir de una fuerte fragmentación por irradiación con un pulso láser de alta intensidad. También se utiliza como un donante de hidrógeno muy eficaz para la reacción de hidrogenación catalítica. Forma benceno a temperaturas elevadas en presencia de un catalizador rutenio(II)-trifenilfosfina.
Solubilidad
Miscible con disolventes orgánicos como el éter dietílico, el tetrahidrofurano y el tolueno. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 628-41-1
Fórmula molecular C6H8
Peso molecular (g/mol) 80.13
Número MDL MFCD00001535
Clave InChI UVJHQYIOXKWHFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-cyclohexadiene, 1,4-dihydrobenzene, 1,4-cyclohexanediene, unii-0f8z5909qz, 1,4 cyclohexadiene, acmc-209snj, ksc354m7f, 1,4-cyclohexadiene, stabilized 5g, 1,4-cyclohexadiene, purum gc
PubChem CID 12343
ChEBI CHEBI:37611
Nombre IUPAC ciclohexa-1,4-dieno
SMILES C1C=CCC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Cyclohexadiene
Nombre de nota stabilized with 0.1% BHT
Punto de fusión -49°C
Densidad 0.847
Punto de ebullición 88°C to 90°C
Temperatura de inflamación −6°C (21°F)
Índice de refracción 1.472
Cantidad 25 g
Número UN UN3295
Beilstein 1900733
Información de solubilidad Miscible with organic solvents like diethyl ether,tetrahydrofuran and toluene.Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.13
Porcentaje de pureza 97%