Learn More
1-[(4-clorofenil)sulfonil]acetona, Thermo Scientific™
Código de producto. 10245864
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10245864 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10061794 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10245864 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM01166DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
CAS 5000-48-6
Fórmula molecular C9H9ClO3S
Peso molecular (g/mol) 232.68
Número MDL MFCD00018663
Clave InChI BRDBHPZILGTBFY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorophenylsulfonylacetone, 1-4-chlorophenyl sulfonyl acetone, 1-4-chlorophenyl sulfonyl propan-2-one, 4-chlorobenzenesulphonylacetone, p-chlorophenylsulfonylacetone, 1-4-chlorobenzenesulfonyl propan-2-one, 4-chlorophenylsulfonyl acetone, 1-4-chlorophenyl sulfonylpropan-2-one, maybridge1_004685
PubChem CID 521269
Nombre IUPAC 1-(4-clorofenil)sulfonilpropan-2-ona
SMILES CC(=O)CS(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]acetone
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.68
Porcentaje de pureza 97%