Learn More
1-[(4-Clorofenil)fenilmetilpiperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Bis(4-Chlorobenzhydryl)Piperazine |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19ClN2/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20/h1-9,17,19H,10-13H2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.1237 |