Learn More
1-[(4-Clorofenil)fenilmetilpiperazina-d8, TRC
Código de producto. 30352611
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30352611 25 mg
30355990 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30352611 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37957725MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189925-23-2
Fórmula molecular C17 2H8 H11 Cl N2
Peso molecular (g/mol) 294.85
Nombre IUPAC 1-[(4-clorofenilo)-fenilmetil]-2,2,3,3,5,5,6,6,6-octadeuteriopiperazina
SMILES [2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3)C1([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine-d8
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19ClN2/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20/h1-9,17,19H,10-13H2/i10D2,11D2,12D2,13D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.1739
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.