Learn More
1-(4-Clorofenil)-1-feniletanol, TRC
Código de producto. 30133396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133396 1 g 1 g
17954695 25 mg 25 miligramos
17964265 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133396 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3804751G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59767-24-7
Fórmula molecular C14 H13 Cl O
Peso molecular (g/mol) 232.71
Nombre IUPAC 1-(4-clorofenil)-1-feniletanol
SMILES CC(O)(c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Chlorophenyl)-1-Phenylethanol
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-(4-Chlorophenyl)-1-phenylethanol, : Benzhydrol, 4-chloro-α-methyl- (6CI), (p-Chlorophenyl)methylphenylcarbinol, 1-(4-Chlorophenyl)-1-phenylethanol, 1-(p-Chlorophenyl)-1-phenylethanol, 4-Chloro(α-methyl-α-phenyl)benzenemethanol, EGIS 5927, p-Chloro-α-methylbenzhydrol
Fórmula InChI InChI=1S/C14H13ClO/c1-14(16,11-5-3-2-4-6-11)12-7-9-13(15)10-8-12/h2-10,16H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.0655