Learn More
1-(4-Chlorobenzidril)piperazina, téc. 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15432378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Unit Size
15432378 250 mg 250 miligramos
15412378 1 g 1 g
15422378 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15432378 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H55970.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 303-26-4
Fórmula molecular C17H19ClN2
Peso molecular (g/mol) 286.803
Número MDL MFCD00005965
Clave InChI UZKBSZSTDQSMDR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-chlorobenzhydryl piperazine, norchlorcyclizine, 1-4-chlorophenyl phenyl methyl piperazine, n-p-chlorobenzhydryl piperazine, 4-4-chlorobenzhydryl piperazine, 1-4-chlorophenyl phenylmethyl piperazine, n-4-chlorobenzhydryl piperazine, 1-4-chlorophenyl-phenylmethyl piperazine
PubChem CID 9340
Nombre IUPAC 1-[(4-clorofenil)-fenilmetil]piperazina
SMILES C1CN(CCN1)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine
Punto de fusión 65°C to 70°C
Punto de ebullición 178°C to 180°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.8
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico