Learn More
1-(4-Clorobenzhidril)piperazina, 90-95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11946511 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11946511 100 g Frasco de vidrio 100 g
10656482 5 g Frasco de vidrio 5 g
10489780 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11946511 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 108651000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 303-26-4 | C17H19ClN2 | 286.79 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 303-26-4
Fórmula molecular C17H19ClN2
Peso molecular (g/mol) 286.79
Clave InChI UZKBSZSTDQSMDR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-chlorobenzhydryl piperazine, norchlorcyclizine, 1-4-chlorophenyl phenyl methyl piperazine, n-p-chlorobenzhydryl piperazine, 4-4-chlorobenzhydryl piperazine, 1-4-chlorophenyl phenylmethyl piperazine, n-4-chlorobenzhydryl piperazine, 1-4-chlorophenyl-phenylmethyl piperazine
PubChem CID 9340
Nombre IUPAC 1-[(4-clorofenil)-fenilmetil]piperazina
SMILES C1CN(CCN1)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine
Punto de fusión 65.0°C to 75.0°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 178.0°C to 180.0°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90% min. (on dry substance) (Tertiary base)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.79
Porcentaje de pureza 90 to 95%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.