Learn More
1-(4-Clorobenzhidril)piperazina, 90-95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10656482 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10656482 5 g Frasco de vidrio 5 g
10489780 25 g Frasco de vidrio 25 g
11946511 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10656482 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 108650050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 303-26-4 | C17H19ClN2 | 286.79 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 303-26-4
Fórmula molecular C17H19ClN2
Peso molecular (g/mol) 286.79
Clave InChI UZKBSZSTDQSMDR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-chlorobenzhydryl piperazine, norchlorcyclizine, 1-4-chlorophenyl phenyl methyl piperazine, n-p-chlorobenzhydryl piperazine, 4-4-chlorobenzhydryl piperazine, 1-4-chlorophenyl phenylmethyl piperazine, n-4-chlorobenzhydryl piperazine, 1-4-chlorophenyl-phenylmethyl piperazine
PubChem CID 9340
Nombre IUPAC 1-[(4-clorofenil)-fenilmetil]piperazina
SMILES C1CN(CCN1)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)Cl
Specifica
Nombre del producto químico o material 1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine
Punto de fusión 65.0°C to 75.0°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 178.0°C to 180.0°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90% min. (on dry substance) (Tertiary base)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.79
Porcentaje de pureza 90 to 95%
Forma física Polvo cristalino
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine
Avvertenza
  • Atención
Categoria di pericolo
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.