Learn More
1-(4-Bromo-3-fluorofenil)ciclopropanecarbonitrilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15444966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15444966 250 mg 250 miligramos
15434966 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15444966 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59323.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 749269-73-6 | C10H7BrFN | 240.075 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 749269-73-6
Fórmula molecular C10H7BrFN
Peso molecular (g/mol) 240.075
Número MDL MFCD19692057
Clave InChI KVWJVBSLLYGPIM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-bromo-3-fluorophenyl cyclopropane-1-carbonitrile, 1-4-bromo-3-fluorophenyl cyclopropanecarbonitrile, cyclopropanecarbonitrile, 1-4-bromo-3-fluorophenyl, acmc-209owe, 4-bromo-3-fluorophenylcyclopropanenitrile
PubChem CID 11715667
Nombre IUPAC 1-(4-bromo-3-fluorofenil)ciclopropano-1-carbonitrilo
SMILES C1CC1(C#N)C2=CC(=C(C=C2)Br)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Bromo-3-fluorophenyl)cyclopropanecarbonitrile
Cantidad 250 mg
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.07
Porcentaje de pureza 96%